Documentos clave
SLW443038N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
60 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 443038N
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 192,00
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 192,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE key
glass stopper (hollow)
Junta
joint stopper14/23
fabricante / nombre comercial
443038N
SciLabware
capacidad
60 mL
60 mL
llave de paso calibre
1.5 mm
Descripción general
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Características y beneficios
  • PTFE stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device
  • PTFE keys are fully interchangeable
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys have a 1:10 taper to accurately fit the relevant glass stopcock barrel
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)