Documentos clave
Z546542
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 70-100 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 92,80
US$ 92,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 92,80
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 92,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
30 mm
embudo capacidad
30 mL
vástago diám.
10 mm
tamaño de poro
70-100 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)