Merck
Z543292
Sigma-Aldrich
Pipetas microcapilares Kimble®
Sinónimos:
71900-50
Seleccione un Tamaño
250 EA
US$ 272,00
US$ 272,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 EA
US$ 272,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
US$ 272,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
green
soda-lime glass
Características
To Contain
envase
pack of 250 ea
pack of 250 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 71900-50
intervalo de medición del volumen
50 μL, accuracy: ±0.5%
capacidad
50 μL
Descripción general
Pipetas desechables calibradas "para contener", de 12,7 cm (5") de longitud y de diferentes tamaños y códigos de colores. Fabricadas con vidrio sódico-cálcico. Cada paquete de cilindros tiene un dispositivo de pipetear. Llenado fácil. El fluido es arrastrado al tubo por capilaridad. Para dispensar sólo hay que tapar el orificio de la pera de goma y apretar.
Características y beneficios
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)