Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 45,50 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
US$ 45,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pkg of 5 ea
General description
Consists of flexible silicone rubber nosepiece, hard plastic mouthpiece, and 15 inches of latex tubing.
Application
Aspirator tube assemblies for calibrated microcapillary pipettes have been used:
- as a mouthpiece for pipettes to gently suction out plasmid solution
- to aid during intrathoracic injection using a glass needle
- as a mouth pipette attached to glass needles for transferring melanocytes to the culture dishes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 5 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1, pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?