Documentos clave
Z503983
Ace O-rings, silicone
wall size 1.78 mm, I.D. 4.5 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 49,10
US$ 49,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 49,10
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 49,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855204
D.I.
4.5 mm
pared tamaño
1.78 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Viton® A linear copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene; good chemical resistance
Silicone Elastomer with high-temperature and ozone resistance
FETFE® Fluoroelastomer with TFE additives and high chemical resistance
CAPFE A resilient rubber core encapsulated in nonporous FEP
O-ring measurement
1.
Measure the I.D. and wall thickness (mm) of the existing O-ring.
2. Locate a replacement in the tables that follow.
3. Ace Glass part numbers are provided for convenience.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)