Documentos clave
Z542644
Ace O-rings, Viton®
I.D. 9.2 mm, wall size 2.6 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 52,00
US$ 52,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 52,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 52,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 785516
D.I.
9.2 mm
pared tamaño
2.6 mm
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)