Documentos clave
Z505625
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 18.6 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 69,00
US$ 69,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 69,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 69,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855830
D.I.
18.6 mm
pared tamaño
3.5 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)