Documentos clave
Z542474
Ace O-rings, Viton®
I.D. 4.5 mm, wall size 1.78 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 19,30
US$ 19,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 19,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 19,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 785504
D.I.
4.5 mm
pared tamaño
1.78 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)