Z529710
Pulverizador de cromatografía Aldrich®
size 10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Productos recomendados
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamaño
10 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
Proporcionan un pulverizado fino y uniforme óptimo para el revelado de placas de CCF (TLC). Adecuado también para usar en electroforesis.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Evgeni Eltzov et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 572-578 (2016-09-13)
A new colorimetric immunoassay concept, utilizing conventional lateral flow membranes (e.g., conjugation, sample, absorption and nitrocellulose), were placed in a different configuration in a stacking manner, where the liquid sample that may contain the analyte diffuses from the bottom to