Documentos clave
Z517747
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.720,00
US$ 1.720,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.720,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 1.720,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/32
Altura
580 mm
D.E.
100 mm
capacidad
2 L
Categorías relacionadas
Descripción general
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)