Documentos clave
CLS4960250
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 467,00
1 EA
US$ 636,00
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 467,00
1 EA
US$ 636,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 4960-250
capacidad
250 mL
cuello tamaño
(3)
Descripción general
With full length joints.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)