Documentos clave
Z517399
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Standard taper, top joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 403,00
US$ 403,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 403,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
US$ 403,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Materiales
glass
Junta
joint: ST/NS top29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Descripción general
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)