Documentos clave
Z517135
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Standard taper, top joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 421,00
US$ 421,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 421,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.43
US$ 421,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
material
glass
joint
joint: ST/NS top24/40
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
pack of 1
General description
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)