Documentos clave
Z517356
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.020,00
US$ 1.020,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.020,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
US$ 1.020,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
fritted
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Whatman
capacidad
2 L
diám. × Al
130 mm × 360 mm
disco diám.
120 mm
diám. del filtro
120 mm
frita diám.
120 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)