Documentos clave
Z147680
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 250 mL, frit diam. 50 mm, porosity 25-50 μm, Complete
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.440,00
US$ 1.440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.440,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
US$ 1.440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
ground glass membrane (frit)
Características
cap
graduations: no
fabricante / nombre comercial
Aldrich
filtro capacidad
250 mL
frita diám.
50 mm
embudo capacidad
250 mL
tamaño de poro
25-50 μm porosity
Adaptador
24 bottle neck (Ground glass joint)
Categorías relacionadas
Descripción general
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)