Documentos clave
Z516333
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 230 mm, joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.270,00
US$ 1.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.270,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 1.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
D.E.
28 mm
Al total
230 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)