Documentos clave
Z516252
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 25 mL, joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 922,00
US$ 922,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 922,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 922,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/32
capacidad
25 mL
brazo lateral holgura del
80 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 50 mL - 5 L
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)