Documentos clave
Z249602
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified, jacketed Dean-Stark trap
joint: ST/NS 24/40, Overall H 300 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.330,00
US$ 2.330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.330,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 2.330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Al total
300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). 350 mL capacity. 0-3 mm PTFE valve.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)