Documentos clave
Z502081
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE sealing rings
(for 14/10, 14/20, 14/35 joints)
Sinónimos:
PTFE ring, PTFE sealing
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 160,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 160,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint 14/10
joint 14/20
joint 14/35
envase
pkg of 50 ea
pkg of
fabricante / nombre comercial
Glindemann K14
intervalo de medición de la temperatura
≤250 °C
Descripción general
  • This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
  • Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
  • Can be used for prolonged storage under vacuum
  • Slide easily onto medium and full length taper joints
  • Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
Información legal
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)