Merck
Z514942
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Sinónimos:
45550-30
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 138,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Holds 30 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 45550-30
Kimble®
técnicas
centrifugation: suitable
Aplicación
30mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)