Documentos clave
BMSC1008A28
Benchmark Centrifuge Adapter pack 1.5/2.0 mL to 0.2mL tubes
Sinónimos:
tube adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
SB.56
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C1008-A2-8
Descripción general
Centrifuge Adapter pack to convert 1.5/2.0 mL rotors to fit 0.2 mL tubes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)