Documentos clave
Z512427
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 180 mm × 230 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 82,40
US$ 82,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 82,40
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
US$ 82,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
non-sterile
Características
fits flask 22 ‑ 50 L
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
180 mm × 230 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)