Documentos clave
Z510351
Sigma-Aldrich
Vigreux distilling column
bottom joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 205,00
US$ 205,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 205,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161600
NACRES:
NB.43
US$ 205,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS bottom14/20
Categorías relacionadas
Descripción general
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)