Z508551
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button: no
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
for flask size 12 ‑ 22 L
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8075-24
diám. × L
10 mm × 690 mm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)