Documentos clave
Z163015
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground, solid-glass shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 99,90
US$ 99,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 99,90
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
US$ 99,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
descripción
Without button
Características
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 806832
diám. × L
10 mm × 580 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)