Documentos clave
Z502200
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE sealing rings
for 19/22, 19/38 joints
Sinónimos:
ptfe ring, ptfe sealing
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 165,00
US$ 165,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 165,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
US$ 165,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint 19/22
joint 19/38
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Glindemann K19
intervalo de medición de la temperatura
≤250 °C
Descripción general
  • This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
  • Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
  • Can be used for prolonged storage under vacuum
  • Slide easily onto medium and full length taper joints
  • Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
Información legal
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)