Documentos clave
Z420603
Sigma-Aldrich
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 36 in. I.D.
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiales
cellulose membrane
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H14632-0036
Parámetros
90 mL/min speed
Diámetro
36 in.
tamaño de poro
3 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
  • Wet burst strength is greater than 68 KPa
  • Weight: 100 g per square meter
  • Thickness: 0.30 mm
  • Flow rate: 90 mL/min
  • Particle retention is 3 microns
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)