Z177601
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 24 in. I.D.
Sinónimos:
Filter Paper Discs
Seleccione un Tamaño
US$ 383,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 383,00
Productos recomendados
Materiales
cellulose membrane
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H14632-0024
Parámetros
90 mL/min speed
Diámetro
24 in.
tamaño de poro
3 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)