Z420573
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420530
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H91462-4914
disco diám.
36 in.
diám. del filtro
36 in.
color
none
tamaño de poro
45—90 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)