Documentos clave
Z419966
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.610,00
US$ 1.610,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.610,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 1.610,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Altura
550 mm
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)