Documentos clave
Z415618
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/30
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 259,00
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 259,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
joint: ST/NS24/40
brazo lateral L
225 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)