Documentos
Z407259
Supelco
Tanque de desarrollo de la TLC Aldrich® TLC - cilíndrico
tank lid
Sinónimos:
Cylindrical TLC Tank
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
General description
Puede usarse como cámara de coloración. Hecha de vidrio y provista de tapadera. Tamaño compacto que ofrece buena visibilidad de la placa y mínimo consumo de disolvente.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC