Z404373
IKA® stirring elements
R 1303 dissolver stirrer, stainless steel, 1/cs
Sinónimos:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
IKA 2746700
shaft size
8 mm × 350 mm
stirrer diam.
42 mm
General description
- Stirrer diameter: 42 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)