Documentos clave
Z317438
Duran® desiccator
I.D. 200 mm
Sinónimos:
247816107
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 394,00
US$ 394,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 394,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
US$ 394,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
309 mm
D.I.
200 mm
Descripción general
Flat flange, and cover with knob.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)