Z310778
Volac® mini-volumetric flask
volume 1 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck7/16
descripción
Class A
Características
class A
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Poulton & Graf
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
1 mL, accuracy: ±0.025 mL
capacidad
1 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)