Documentos clave
Z310832
Volac® mini-volumetric flask
volume 4 mL, accuracy: ±0.025 mL
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 115,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 115,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck7/16
descripción
Class A
Características
class A
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Poulton & Graf
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
4 mL, accuracy: ±0.025 mL
capacidad
4 mL
Descripción general
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Información legal
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)