Documentos clave
Z304824
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
MF23/1
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 64,20
US$ 64,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 64,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 64,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/23
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT (14/23 cone size)
fabricante / nombre comercial
Quickfit MF 23/1
disponibilidad
not available in USA and Canada
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)