Z303291
Quickfit® coil (Graham) condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
C3/24/SC
About This Item
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit C3/24/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
Longitud
300 mm
superficie
400 cm2
Descripción general
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9 mm flexible tubing to be fitted easily and safely.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)