Documentos clave
Z301116
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
XA32
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit XA 32
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)