Documentos clave
Z279153
Sigma-Aldrich
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 1.2 L
Sinónimos:
Saint Gobain D1075006
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 105,00
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 105,00
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
capacity 1.2 L
envase
pack of 1 ea
L × An
6 in. × 10 in.
Adaptador
septum
Descripción general
  • Chemically resistant
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 5 mil thick bags made from FEP fluoropolymer film offer an inert environment for corrosive gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)