Documentos clave
Z266280
Sigma-Aldrich
Polymer-body combination pH electrodes
BNC fitting
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 426,00
US$ 426,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 426,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
US$ 426,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
vástago L × diám.
183 mm × 6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Sealed, gel-filled
Long, narrow/tubes, vials.
The combination of a pH indicating and reference half-cell in an impact-resistant epoxy body. Designed for applications where breakage is a problem.
  • Environmental - field sampling
  • Industrial - process control
  • Educational - core courses
Rugged bulb, fast response in optimal range of 0 to 12 pH. Suggested temp. range: 0 to 80 °C. For Tris, sulfides, and heavy metals, choose a double junction reference electrode. Supplied with 36 in. lead.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)