Z263036
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 8 oz (250 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Seleccione un Tamaño
US$ 152,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 152,00
Productos recomendados
Materiales
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (24-400)
Características
with cap
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216809
capacidad
8 oz (250 mL)
diám. × Al
60 mm × 136 mm
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características y beneficios
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Polypropylene caps with choice of liners
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)