Documentos clave
Z250023
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Seleccione un Tamaño
24 EA
US$ 258,00
US$ 258,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
US$ 258,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 258,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (22-400)
Características
with cap
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216844
capacidad
4 oz (125 mL)
diám. × Al
48 mm × 112 mm
color
amber
Descripción general
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Información legal
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)