Merck
Z261394
Stainless steel 316 syringe needle, pipetting blunt 90° tip
gauge 14, L 4 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 118,00
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 118,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Popper 9870
Longitud
4 in.
manómetro
14
Categorías relacionadas
Descripción general
For those applications requiring the use of plastic syringes with pipetting needles, these needles are specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)