Documentos clave
Z259551
Sigma-Aldrich
Ace photochemical immersion well
Quartz
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.000,00
US$ 3.000,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.000,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NC.25
US$ 3.000,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
manufacturer/tradename
Ace Glass 787435
General description
Double-walled, with small diameter inner tube that extends down the annular space to insure flow of coolant from bottom of well upwards to outlet.
Compression seal inside reactor vessel allows adjustable height of well. Total length: 390 mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)