Documentos clave
Z259527
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Complete, capacity 250 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.850,00
US$ 1.850,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.850,00
About This Item
UNSPSC Code:
41103817
NACRES:
NC.25
US$ 1.850,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
manufacturer/tradename
Ace Glass 786336
capacity
250 mL
General description
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)