Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
Z246565
Nickel crucible
low form, capacity 55 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 148,00
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 148,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
capacidad
55 mL
diám. × Al
47 mm × 43 mm
grosor
0.035 in.
Descripción general
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)