Documentos clave
GF38527027
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 275 mm, stabilized with 3% yttria
Sinónimos:
MG607920
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.490,00
US$ 1.490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.490,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 1.490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 385-270-27
Longitud
275 mm
diámetro
6.35 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)