Documentos clave
Z245380
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 100 mL
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 90,60
US$ 90,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 90,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 90,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
Características
subdivision 10 mL
envase
pkg of 100 ea
Al × D.E.
72 mm × 58 mm
capacidad
100 mL
Descripción general
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Otras notas
Browse all plastic beakers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)