Documentos clave
Z243906
Supelco
Tanque de desarrollo de la TLC Aldrich® TLC - cilíndrico
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
Sinónimos:
TM=["Aldrich"] Cylindrical Tank
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 133,00
6 X 1 EA
US$ 656,00
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 133,00
6 X 1 EA
US$ 656,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
D.E. × Al
6.5 cm × 10.5 cm
Descripción general
Puede usarse como cámara de coloración. Hecha de vidrio y provista de tapadera. Tamaño compacto que ofrece buena visibilidad de la placa y mínimo consumo de disolvente.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. do you sell the seperate lids of this tank? We have 2 broken lids, so if possible would like to buy 2 lids for the 2243906-1EA
    1 answer
    1. Yes, replacement lids are available for this product. Please see the link below to the replacement lids for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z407259